Merck
WBLUF
Sustrato de HRP para inmunotransferencia Western Immobilon Forte; 100ml
Western blotting, dot/slot blotting
Sinónimos:
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
conjugate
peroxidase conjugate
Quality Segment
packaging
pkg of 100 mL
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
immunodetection: suitable, western blot: suitable
membrane area
1000 cm2 , membrane coverage
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
General description
Reactivo de detección de HRP quimioluminiscente premezclado listo para usar
Application
Inmunotransferencia western, inmunotransferencia de puntos o ranuras
Para uso en inmunotransferencias.
Packaging
1 botella para 1000 cm2
Preparation Note
Estable durante 1 año a temperatura ambiente desde la fecha de envío. Contiene peróxido de hidrógeno. Úsese en lugares bien ventilados.
Analysis Note
El reactivo se ha ajustado para optimizar el intervalo y la sensibilidad de detección utilizando diversos anticuerpos en los análisis de inmunotransferencia Western.
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación enhumanos o animales.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)