P9541
Cloruro de potasio
for molecular biology, ≥99.0%
Sinónimos:
KCl
About This Item
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
mp
770 °C (lit.)
densidad
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Fe: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
actividad extraña
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
cadena SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- as a component of Danieau medium and also used in the preparation of phosphate buffer saline
- in the preparation of electrolyte solution for electrochemical impedance spectroscopy and cyclic voltammetry measurements
- as a component of HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid)-buffered Tyrode′s solution
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer