P9333
Cloruro de potasio
BioXtra, ≥99.0%
Sinónimos:
KCl
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥99.0%
impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
770 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M, clear, colorless
densidad
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤0.003%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- to prepare phosphate buffer saline for phosphate calcium transfection
- as a component of lysis buffer used for the isolation of cytosolic and nuclear proteins
- to prepare phosphate buffer saline used for protein isolation from gram-positive bacteria
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?