Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
KCl
Número CAS:
Peso molecular:
74.55
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 133 mg/mL
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
mp
770 °C (lit.)
solubility
H2O: 133 mg/mL
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Potassium chloride (KCl) is useful in studies of ion transport and potassium channels. It is known to be used in the crystallization of histone core octamers.
Application
Puede utilizarse para la preparación de disolución salina tamponada con fosfato y para la extracción y solubilización de proteínas.
Potassium chloride has been used:
- in Percoll solution for sperm sample preparation
- In Blastocyst Cell Number Analysis by Giemsa Staining
- As a component of noncapacitation medium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro de potasio
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?