Saltar a
529552
Potassium chloride
Molecular Biology Grade
Sinónimos:
Potassium chloride, KCl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
KCl
Número CAS:
Peso molecular:
74.55
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥99% (silver nitrate titration)
Grade:
Molecular Biology
Form:
crystalline solid
Solubility:
water: soluble
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Cloruro de potasio, Molecular Biology Grade
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 7621
assay
≥99% (silver nitrate titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
mp
770 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤0.0003%, Mg: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Has an optimal pH of 5.0-8.0.
Application
Puede utilizarse para la preparación de disolución salina tamponada con fosfato y para la extracción y solubilización de proteínas.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P954160128137009
description
Molecular Biology Grade
description
Molecular Biology, ≥99.0%
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
description
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
form
crystalline solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥99% (silver nitrate titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (AT)
assay
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble (355 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro de potasio
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)