P5994
Sustrato de fosfatasa
40 mg tablets
Sinónimos:
Fosfato de 4-nitrofenilo disodium salt hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
tablet
concentración
36-44 mg/tablet
impurezas
p-nitrophenol, essentially free
solubilidad
H2O: soluble, clear, colorless to yellow (1 tablet in 8 mL of water.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Clave InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Cantidad
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.