Merck
P3391
Millipore
Proteína A-Sepharose from Staphylococcus aureus
lyophilized powder
Sinónimos:
Proteína A – Agarosa
Seleccione un Tamaño
250 MG
$272.000
1 G
$769.000
1.5 G
$1.030.000
5 G
$2.660.000
$272.000
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$272.000
1 G
$769.000
1.5 G
$1.030.000
5 G
$2.660.000
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
$272.000
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
envase
glass bottle of 1 g
glass bottle of 1.5 g
glass bottle of 250 mg
glass bottle of 5 g
condiciones de almacenamiento
do not freeze
Extensión del etiquetado
3 mg per mL
técnicas
affinity chromatography: suitable
color
white to gray
Matriz
Sepharose CL-4B
activación de la matriz
cyanogen bromide
unión a la matriz
amino
espaciador de matriz
1 atom
capacidad
≥16 mg/mL binding capacity (human IgG)
solubilidad
water: 1 g/L at 20 °C
idoneidad
conforms to structure for swelling capacity (1g swells to 4 to 5 mL)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
La proteína A-Sepharose cuando está ligada al anticuerpo ayuda a mejorar la capacidad de unión al antígeno de la IgG reticulada a matrices de columna. En este caso, la unión se produce entre la proteína A y la porción Fc de la molécula de IgG, dejando libres los sitios específicos para el antígeno.[1]
Aplicación
La proteína A-Sepharose se utilizó:
  • para el análisis de proteínas y ARN de placentas inmunoprecipitadas utilizando la técnica de inmunotransferencia Western.[2]
  • en la inmunoprecipitación de la cromatina para entender el vínculo entre mediador y remodelador de la estructura de la cromatina en promotores específicos.[3]
  • como tampón de lisis para eliminar inmunoglobulinas de tipo G endógenas en la extracción de proteínas de muestras cerebrales de ratas hembra.[4]
  • en la inmunoprecipitación de la [32P] fosfomiristina C del antisuero de conejo para estudiar la disminución de la proteína cinasa C (PKC) y la fosfomiristina C (PMC) durante el desarrollo de células T.[5]
La proteína A-Sepharose se utiliza para cromatografía de afinidad, purificación y caracterización de anticuerpos, matrices de inmunoafinidad, cromatografía de proteínas, resinas de proteína A, G y L, y expresión y análisis de proteínas recombinantes. La proteína A-Sepharose se ha utilizado para desarrollar estrategias de investigación de las interacciones proteicas, para mejorar la detección de la enfermedad celíaca y para estudiar la diabetes en niños.
Cantidad
Hinchazón: 1 g se hincha hasta aprox. 4 ml.
Forma física
Suministrada en polvo liofilizado estabilizada con lactosa y dextrano.
Información legal
Sepharose is a trademark of Cytiva
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Frédéric Sorgeloos et al.
Journal of virology, 85(7), 3690-3694 (2011-01-14)
The L protein encoded by Theiler's murine encephalomyelitis virus (TMEV) is a unique example of a picornaviral protein encoded by an alternative open reading frame. This protein is an important determinant of TMEV persistence in the mouse central nervous system.
M Iezzi et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 13(2), 202-212 (1999-02-11)
Insulin-secreting cells express four GTPases of the Rab3 family. After separation of extracts of INS-1 cells on a sucrose density gradient, the bulk of the A, B, and C isoforms was recovered in the fractions enriched in insulin-containing secretory granules.
Tracie A Hennen-Bierwagen et al.
Plant physiology, 149(3), 1541-1559 (2009-01-27)
Starch biosynthetic enzymes from maize (Zea mays) and wheat (Triticum aestivum) amyloplasts exist in cell extracts in high molecular weight complexes; however, the nature of those assemblies remains to be defined. This study tested the interdependence of the maize enzymes
P Hornbeck et al.
Molecular and cellular biology, 9(9), 3727-3735 (1989-09-01)
The regulation and expression of protein kinase C (PKC) and phosphomyristin C (PMC) (a principal substrate of PKC which is the major myristylated protein in lymphocyte and glioma lines that express it) in murine B and T lymphocytes were investigated.
V Ossipow et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(17), 8219-8223 (1993-09-01)
The CCAAT/enhancer-binding protein (C/EBP) alpha is a leucine zipper protein that is preferentially expressed in certain cell types, such as adipocytes and hepatocytes. Here we show that C/EBP alpha mRNA is translated into two major proteins, C/EBP-42 and C/EBP-30, that
Artículos
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Protocolos
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How do I clean Product P3391, Protein A-Sepharose®, resin?
    1 answer
    1. It may be possible to clean the resin by washing it with 10-20 volumes of 100 mM Tris or borate buffer, pH8.5, containing 0.5-2.0 M NaCl, followed by 10-20 volumes of 100 mM acetate buffer, pH 4.0, containing0.5-2.0 M NaCl. Re equilibrate the resin with 20 volumes of buffer A.
      Helpful?
  3. What is the binding capacity of Product P3391, Protein A-Sepharose®,  resin for my immunoglobulins?
    1 answer
    1. A table is available on the product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
  4. How do I swell P3391, Protein A-Sepharose® resin?
    1 answer
    1. The lyophilized product should be swollen in buffer A for 30 minutes or longer at room temperature. Do not stir with any kind of mechanical stirrer.  One gram of powder typically swells to 3-4 mL of the hydrated gel.  This, along with other useful information (such as the formulation of buffer A) can be found on the product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
  5. What can P3391, Protein A-Sepharose® resin tolerate?
    1 answer
    1. Protein A Sepharose CL-4B exhibits high chemical and mechanical stability, and is stable over the pH range 2-11. It withstands high concentrations of denaturants, such as urea and guanidine hydrochloride. The gel displays high thermal stability but is not autoclavable. Furthermore, the gel can, if handled with care, be used many times.
      Helpful?
  6. How can I store the hydrated P3391, Protein A-Sepharose® resin?
    1 answer
    1. Suspensions stored in the refrigerator in the presence of a suitable bacteriostatic agent, such as 20% ETOH, retain IgG binding activity. Another storage option is to put the resin into phosphate buffer saline, pH 7 with about 0.01% preservative (thimerosal or sodium azide).