Acerca de este artículo
Form:
aqueous ethanol suspension
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
aqueous ethanol suspension
extent of labeling
~1 mg per mL
technique(s)
antibody protein purification: suitable
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
~6 mg/mL binding capacity (human IgG)
storage temp.
2-8°C
General description
P6649-10ml′s updated product number is GE17-0469-01
Application
Protein A-Sepharose™ is used for affinity chromatography, antibody purification and characterization, immunoaffinity matrices, protein chromatography, protein A, G and L resins, and recombinant protein expression and analysis. Protein A-Sepharose™ has been used to develop strategies for investigating protein interactions, to improve the detection of celiac disease, and to study diabetes in children.
Physical form
Suspension in 20% ethanol
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
100.4 °F
Punto de inflamación (°C)
38 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?