P2545
Proteína A – Agarosa
saline suspension
Sinónimos:
Protein A resin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Staphylococcus aureus
Nivel de calidad
Formulario
saline suspension
Extensión del etiquetado
~2 mg per mL
activación de la matriz
cyanogen bromide
unión a la matriz
amino
espaciador de matriz
1 atom
capacidad
≥15 mg/mL binding capacity (human IgG)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
- of protein phosphatase and tensin homolog (PTEN) protein from S63 and NIH3T3 fibroblast cells
- of prolyl hydroxylase domain 2 N27 cells
- of Wnt3a and sonic hedgehog (Shh) in mouse fibroblast L-cells and human embryonic kidney (HEK) 293 cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)