P2922
Endoproteinase Glu-C from Staphylococcus aureus V8
Type XVII-B, lyophilized powder, 500-1,000 units/mg solid
Sinónimos:
V8 Protease
Seleccione un Tamaño
$59.100
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$59.100
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Productos recomendados
tpo
Type XVII-B
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
500-1,000 units/mg solid
mol peso
29 kDa
purificado por
chromatography
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 ... sspA(1003044)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.