Saltar a
P5380
Proteasa from Bacillus licheniformis
Type VIII, lyophilized powder, 7-15 units/mg solid
Sinónimos:
Proteinasa from Bacillus licheniformis, Subtilisina A
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$74.700
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$109.000
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$182.000
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$531.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-752-2
MDL number:
Número CE:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
7-15 units/mg solid
Biological source:
Bacillus licheniformis
$74.700
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Bacillus licheniformis
Quality Segment
type
Type VIII
form
lyophilized powder
specific activity
7-15 units/mg solid
mol wt
27 kDa
purified by
crystallization
solubility
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble, clear, H2O: soluble, colorless
foreign activity
DNase ≤5.0 Kunitz units/mg solid, RNase ≤0.05 Kunitz units/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
La subtilisina es un polipéptido monocatenario no glucosilado sin puentes disulfuro y con un peso molecular de 27 kDa.
Se ha observado que la enzima es estable a un pH de 8 a 10, y que conserva hasta un 90 % de actividad durante 24 horas. Muestra actividad máxima a temperaturas comprendidas entre 55 y 60 °C.
Application
El producto se ha utilizado con otras enzimas para la proteólisis in situ dirigida a producir cristales adecuados para la determinación de la estructura.[1] También se ha utilizado en el proceso de aislamiento de las mitocondrias del subsarcolema (SS) y las intermiofibrilares (IMF) que pueden utilizarse para estudios funcionales in vitro.[2]
Es una enzima proteolítica aislada de la fermentación de Bacillus licheniformis. Es una endoproteinasa de serina con una amplia especificidad hacia las proteínas nativas y desnaturalizadas, y es activa en condiciones alcalinas.
Biochem/physiol Actions
La subtilisina A es miembro de la familia de endoproteinasas de serina S8. Tiene una amplia especificidad con preferencia por los residuos grandes no cargados en la posición P1. Hidroliza proteínas nativas y desnaturalizadas, y es activa en condiciones alcalinas.
La proteasa cataboliza las proteínas mediante hidrólisis de los enlaces peptídicos. Las proteasas son inactivadas por los inhibidores del centro activo de serina, como el fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) y el diisopropilfluorofosfato. La proteasa Product P5380 es una endoproteinasa de serina con una amplia especificidad hacia las proteínas nativas y desnaturalizadas, y es activa en condiciones alcalinas. Es activa en algunos disolventes orgánicos, como el octano seco.
Other Notes
Una unidad hidrolizará la caseína para producir color equivalente a 1,0 μmol (181 μg) de tirosina por minuto a pH 7,5 a 37 °C (color por el reactivo Folin-Ciocalteu).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P4860P5459P8038
specific activity
7-15 units/mg solid
specific activity
≥2.4 U/g
specific activity
≥7 units/mg protein (biuret)
specific activity
≤0.05 Kunitz units/mg solid RNase, ≤5.0 Kunitz units/mg solid DNase, 7.0-14.0 units/mg solid
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
-
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
-
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
glycerol solution (50%)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble, clear, H2O: soluble, colorless
solubility
-
solubility
0.85% sodium chloride: soluble, clear (Diluted), H2O: miscible
solubility
-
mol wt
27 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
27 kDa
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hi  How I can mix my enzyme with water?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at normal usage concentrations.
      Kindly review the technical data sheet for concentration suggestions available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/194/864/p5380pis-ms.pdf