P2621
Phosphomannose Isomerase from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein
Sinónimos:
D-Mannose-6-phosphate ketol-isomerase, Mannose Phosphate Isomerase, PMI
Seleccione un Tamaño
$177.000
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$177.000
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Formulario
ammonium sulfate suspension
actividad específica
≥50 units/mg protein
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions