M9570
Anti-metaloproteinasa-9 de la matriz antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-MMP-9
Seleccione un Tamaño
$736.000
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$736.000
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL using cells or tissues
immunoprecipitation (IP): 25 μg/mL using conditioned media of transfected NSO cells
western blot: 0.25 μg/mL
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Mmp9(17395)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?