D6421
DMEM/F-12
With HEPES, sodium bicarbonate and sodium pyruvate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
DME/Nutrient Mixture F-12 Ham, DMEM Hams F12, DME/F-12, 1:1 mixture
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, With 15 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
componentes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
L-glutamine: no
phenol red: yes
NaHCO3: yes
HEPES: 15 mM
glucose: 3.15 g/L
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Reconstitución
Producto relacionado
suplemento
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation
Protocolos
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.