Merck
M8767
MOPSO sodium salt
≥99% (titration)
Sinónimos:
3-(N-Morpholinyl)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, 3-Morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14NNaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
247.24
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9448952
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.2-7.6
pKa (25 °C)
6.9
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OC(CN1CCOCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S.Na/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8;/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
Disclaimer
According to Ferreira, et al., MOPSO can have a strong interaction with iron in solution. Based on this citation, it is recommended to use plastic-coated or PTFE-coated utensils when working with this chemical.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPSO sodium salt
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)