Yes, the milligram quantities listed for the package sizes is correct. The packaged product is not available in gram quantities.
M4145
Minoxidil
≥99% (TLC), powder, potassium channel activator
Sinónimos:
6-(1-Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide, 6-(1-Piperidinyl)pyrimidine-2,4-diamine 3-oxide
Productos recomendados
Nombre del producto
Minoxidil, ≥99% (TLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (TLC)
mp
272-274 °C (dec.) (lit.)
emisor
Johnson & Johnson
cadena SMILES
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
Clave InChI
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... KCNJ1(3758)
Categorías relacionadas
Aplicación
- in dermal papilla spheroid model, to study the effect of hair regeneration[1]
- administered orally to experimental rats, in the approach to identify biomarkers of drug induced vascular injury[2]
- administered via oral gavage to nonhuman primate model in order to study its effect on tilt responses[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Hi، Is the unit of measurement correctly written in milligrams? Shouldn't it have been written gram?
1 answer-