C33204
2,6-Diamino-4-chloropyrimidine
98%
Sinónimos:
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
mp
199-202 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(Cl)nc(N)n1
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
InChI key
QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3