M107
(+)-MK-801 hydrogen maleate
powder
Sinónimos:
(5S,10R)-(+)-5-Methyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5,10-imine hydrogen maleate, Dizocilpine hydrogen maleate
Formulario
powder
Nivel de calidad
actividad óptica
[α]25/D +117°, c = 1 in methanol(lit.)
color
white
solubilidad
DMSO: >20 mg/mL
H2O: 6 mg/mL
0.1 M HCl: soluble
ethanol: soluble
cadena SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.C[C@]12N[C@H](Cc3ccccc13)c4ccccc24
InChI
1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-,16+;/m1./s1
Clave InChI
QLTXKCWMEZIHBJ-PJGJYSAQSA-N
Información sobre el gen
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444) , GRINA(2907)
mouse ... GRIN1(14810) , GRIN2A(14811) , GRIN2B(14812) , GRIN2C(14813) , GRIN2D(14814) , GRIN3A(242443) , GRIN3B(170483) , GRINA(66168)
rat ... GRIN1(24408) , GRIN2A(24409) , GRIN2B(24410) , GRIN2C(24411) , GRIN2D(24412) , GRIN3A(191573) , GRIN3B(170796) , GRINA(266668)
Descripción general
Aplicación
It is injected to mice to study the effect of systemic administration of CIQ [(3-chlorophenyl) (6, 7-dimethoxy-1-((4-methoxyphenoxy) methyl)-3, 4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)methanone] on schizophrenia-like behaviours stimulated by MK-801.[4]
It has been used to block the NMDA (N-methyl-D-aspartate) receptor-mediated rtPA (recombinant tissue plasminogen activator)-enhanced excitotoxic pathway.[5]
It is injected in varied doses to study behavioral performance altering effects of MK-801 in zebrafish (Danio rerio).[6]
It is used as a NMDA receptor antagonist to study 3-OH-GA-induced neuronal damage via NMDA receptors.[7]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)