Saltar al contenido
I2765
Ibotenic acid
~95% (TLC), solid, neurotoxin
Sinónimos:
α-Amino-3-hydroxy-5-isoxazoleacetic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
158.11
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
~95%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ibotenic acid, ~95%, solid
assay
~95%
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless (with sonication), 0.1 M NaOH: 10.7 mg/mL, 0.1 M HCl: 4.7 mg/mL
SMILES string
NC(C(O)=O)C1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C5H6N2O4/c6-4(5(9)10)2-1-3(8)7-11-2/h1,4H,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
IRJCBFDCFXCWGO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Ibotenic acid has been used to perform surgery in adult male zebra finches (Taeniopygia guttata) to study reversing reinforcement-induced vocal changes.
Ibotenic acid has been used as a neurontoxin in rats. It has also been used in inducing a primary permanent lesion monkey cortex M1 neurons.
Biochem/physiol Actions
Non-selective agonist with preference for NMDA glutamate receptors; neurotoxin.
Non-selective agonist with preference for NMDA glutamate receptors; neurotoxin; neuroexcitatory amino acid originally isolated from Amanita species.
Ibotenic acid is an analog of glutamate. It is involved in the excitation of cell bodies and destroys the thalamic reticular nucleus (NRT). It induces high calcium influx leading to neuronal injury. Ibotenic acid is used to induce neurodegeneration due to its excitotoxic functionality.
Disclaimer
Hygroscopic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ibotenic acid
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)