I5627
Isoprenaline hydrochloride
≥98.5% (TLC), powder, β-adrenoceptor agonist
Sinónimos:
(±)-Isoproterenol hydrochloride, 1-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol hydrochloride, N-Isopropyl-DL-noradrenaline hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Isoprenaline hydrochloride,
Nivel de calidad
mp
165-175 °C (dec.) (lit.)
emisor
Sanofi Aventis
cadena SMILES
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)