Merck
E4250
(−)-Epinephrine
≥99% (HPLC), powder, adrenoceptor agonist
Sinónimos:
(−)-Adrenalin, (R)-(−)-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol, L-Adrenaline, L-Epinephrine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3CH(OH)CH2NHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
183.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-098-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2368277
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
(−)-Epinephrine,
Quality Segment
mp
215 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Biochem/physiol Actions
Adrenoceptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors, α2-Adrenoceptors and β-Adrenoceptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
This product is only slightly soluble in water. Other sources state that it is soluble at 2 mg/mL in DMSO. The product solubility is tested at 50 mg/mL in 0.5 M HCl. This stock concentration can be diluted further in a buffer or medium to the required final concentration. In general, culture medium is buffered such that the final pH is not effected. The compound will remain in solution.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)