Merck
H1759
Sigma-Aldrich
Éster de N-hidroxisuccinimida (+)-biotina
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
Éster de d-Biotina NHS, BNHS, Biotinil-N-hidroxi-succinimida, N-Hidroxisuccinimidobiotina, N-succinimidil D-biotinato, NHS-Biotina, Éster de N-succinimidil (+)-biotina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19N3O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
341.38
Beilstein:
4720781
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.46
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Biotinylations
color
white to off-white
mp
212 °C
solubilidad
DMF: ≤50 mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF)
DMSO: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)/t8-,9-,13-/m0/s1
Clave InChI
YMXHPSHLTSZXKH-RVBZMBCESA-N
Aplicación
El éster de NHS biotina (+) o éster de N-hidroxisuccinimida de (+)-biotina se ha utilizado:
  • para biotinilar el Hyb 246-4 destinado al enzimoinmunoanálisis de absorción del tensioactivo proteína D
  • para biotinilar proteínas con el objeto de formar complejos preformados (HG-HYB 7-18)
  • para marcar y modificar el anticuerpo monoclonal anti-proteína 4 asociada a microfibrillas (MFAP4) (HG-HYB 7-18) destinado a unirse a microesferas donantes alphaLISA recubiertas con estreptavidina.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La modificación con éster de N-hidroxisuccinimida (NHS)-biotina contribuye a la biotinilación del residuo diana de lisina en su grupo ε-amino e identifica los restos de lisina superficial. Se utiliza como una herramienta para identificar la interacción de las proteínas con varias moléculas biológicas, como las interacciones proteína-polisacáridos, las interacciones proteína-proteína, las interacciones proteína-ácido nucleico y las interacciones proteína-ligando. El NHS-biotina puede emplearse en la biotinilación de proteínas y péptidos. Se acopla normalmente a la amina primaria en el intervalo de pH de 6,5 a 8,5.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Helle Wulf-Johansson et al.
PloS one, 8(12), e82243-e82243 (2013-12-19)
Microfibrillar-associated protein 4 (MFAP4) is located in the extracellular matrix (ECM). We sought to identify tissues with high levels of MFAP4 mRNA and MFAP4 protein expression. Moreover, we aimed to evaluate the significance of MFAP4 as a marker of cardiovascular
M J Kim et al.
Analytical biochemistry, 231(2), 400-406 (1995-11-01)
Homogeneous-type enzyme-linked competitive binding assays utilizing the synthetic enzyme-biotin and avidin-riboflavin conjugates are developed for the detection of riboflavin as well as its binder protein. The activity of the enzyme-biotin conjugate is inhibited in the presence of the avidin-riboflavin conjugate
Yijun Tang et al.
Analytical chemistry, 78(6), 1841-1848 (2006-03-16)
Surface plasmon resonance (SPR) has been used in determining kinetics and thermodynamics of biological interaction in the past decades. One difficulty encountered in this technology is the need for a proper regeneration, which means the removal of analytes from the
Maria de Lourdes Muñoz et al.
BioMed research international, 2013, 875958-875958 (2013-12-11)
The main vector of dengue in America is the mosquito Aedes aegypti, which is infected by dengue virus (DENV) through receptors of midgut epithelial cells. The envelope protein (E) of dengue virus binds to receptors present on the host cells
Jes Sanddal Lindholt et al.
Journal of vascular surgery, 71(6), 1921-1929 (2019-12-01)
Identifying biomarkers for abdominal aortic aneurysms (AAA) could prove beneficial in prognosis of AAA and thus the selection for treatment. Microfibrillar-associated protein 4 (MFAP4) is an extracellular matrix protein that is highly expressed in aorta. MFAP4 is involved in several