B1267
Biotin-maleimide
≥95% (TLC), powder
Sinónimos:
N-Biotinoyl-N′-(6-maleimidohexanoyl)hydrazide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
acetic acid: 20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CCCCCN1C(=O)C=CC1=O)NNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23
InChI
1S/C20H29N5O5S/c26-15(7-2-1-5-11-25-17(28)9-10-18(25)29)23-24-16(27)8-4-3-6-14-19-13(12-31-14)21-20(30)22-19/h9-10,13-14,19H,1-8,11-12H2,(H,23,26)(H,24,27)(H2,21,22,30)/t13-,14-,19-/m0/s1
Clave InChI
VAPZWEFPQRDVHR-NJSLBKSFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)