Saltar a
G7770
ββ-Glucuronidasa from Helix pomatia
Type HP-2S, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
Sinónimos:
ββ-D-Glucurónido glucuronosohidrolasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
2 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$164.000
10 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$545.000
25 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.110.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Número CE:
MDL number:
Specific activity:
≥90,000 units/mL
$164.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
type
Type HP-2S
form
aqueous solution
specific activity
≥90,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
storage temp.
2-8°C
General description
βLa β-glucuronidasa de tipo H-2 de Helix pomatia es una disolución cruda de enzimas procedentes del caracol romano. Muchas β-glucuronidasas derivadas de los moluscos contienen también actividad sulfatasa.
Application
βLa β-glucuronidasa de Helix pomatia se ha utilizado:
    en el tratamiento de muestras plasmáticas heparinizadas para la hidrólisis de metabolitos conjugados con el ácido glucurónico
  • en el pretratamiento de muestras plasmáticas para la determinación del 1′-hidroximidazolam (1′-OHMDZ)
  • para el tratamiento de las muestras biliares de las truchas arcoiris para la hidrólisis del glucuronato y los metabolitos de sulfato
  • en el tratamiento de las células de los medios de esporulación para la digestión completa de las paredes celulares de las ascas
βLa β-glucuronidasa se utilizó en la hidrólisis enzimática de homogeneizados de tejido para análisis mediante cromatografía de líquidos-espectrometría de masas con trampa iónica por electrospray (LC/MSn) para estudiar las estructuras de los productos de degradación de la baicalina. Se ha utilizado como gen reportero en los ensayos de GUS (glucuronidasa) para controlar la expresión génica.
Nuevo artículo técnico donde se compara el rendimiento de diferentes enzimas
Más información
sobre los datos de aplicación recientes generados por Sigma I+D para optimizar la hidrólisis de diferentes clases de fármacos utilizando enzimas de diferentes procedencias y el uso de una enzima cromatográficamente purificada para reducir el efecto de la actividad esterasa que tiene como consecuencia la conversión del 6-MAM en morfina
Biochem/physiol Actions
βLa β-glucuronidasa (β-Glc) es una exoglucosidasa que cataliza la hidrólisis de los carbohidratos complejos. En humanos, convierte la bilirrubina conjugada en la forma no conjugada, lo que permite la reabsorción de la bilirrubina.
Utilizada para la hidrólisis de conjugados de glucurónido en el análisis de los metabolitos urinarios
Physical form
Disolución acuosa en sulfato de amonio ~1,0 M con azida sódica 3 mM como conservante.
Analysis Note
Muchas β-glucuronidasas derivadas de los moluscos contienen también actividad sulfatasa.
Other Notes
Definición de unidad sulfatasa: Una unidad de sulfatasa hidrolizará 1,0 μmol de sulfato de p-nitrocatecol por hora a un pH de 5,0 a 37 °C.
Una unidad Sigma o Fishman modificada liberará 1,0 μg de fenolftaleína del glucurónido de fenolftaleína por hora a 37 °C a un pH de 5,0 (análisis, 30 minutos).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G0876G8885G1512
description
Type HP-2S, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
description
Type H-2, aqueous solution, ≥85,000 units/mL
description
Type H-3, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
description
Type H-5, lyophilized powder, ≥400,000 units/g solid
specific activity
≥90,000 units/mL
specific activity
≥85,000 units/mL
specific activity
≥90,000 units/mL
specific activity
≥400,000 units/g solid
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type HP-2S
type
Type H-2
type
Type H-3
type
Type H-5
Still not finding the right product?
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)