Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $52.700 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $130.000 |
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $379.000 |
250 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $758.000 |
Acerca de este artículo
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C20H30N4O6S/c25-15(7-4-3-6-14-19-13(12-31-14)22-20(29)23-19)21-11-5-1-2-8-18(28)30-24-16(26)9-10-17(24)27/h13-14,19H,1-12H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)/t13-,14-,19-/m0/s1
InChI key
UVGHPGOONBRLCX-NJSLBKSFSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥90% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.) | solubility DMF: ≤50 mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF), DMSO: soluble | solubility DMF: 25 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?