Documentos clave
GE28-9068-37
Hyperfilm ECL
W × L 18 cm × 24 cm, pack of 100 ea
Sinónimos:
Película ECL
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
Características
wetted part: no
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28906837
An × L
18 cm × 24 cm
Categorías relacionadas
Descripción general
La película Hyperfilm ECL tiene un doble recubrimiento. Proporciona una mayor claridad que brinda un excelente contraste y visibilidad de banda en la detección de las señales quimioluminiscentes en el análisis de Western blot.
La película Hyperfilm ECL proporciona un fondo bajo con reducción de artefactos visibles y una excelente detección de dianas de baja concentración. La película Hyperfilm ECL es adecuada para ser utilizada con todos los sistemas quimioluminiscentes de luz azul y verde, y está validada para utilizarse con el reactivo ECL start, el reactivo ECL, el reactivo ECL Prime, el reactivo ECL Select y el reactivo CDP-Star.
La película Hyperfilm ECL se elabora a partir de una base transparente recubierta a ambos lados con una emulsión fotográfica que está protegida por una capa antirrayaduras. El recubrimiento antirrayaduras reduce el riesgo de artefactos visibles (por ejemplo, marcas de plástico) y la base transparente incolora proporciona una lectura fácil de las imágenes sin comprometer la sensibilidad.
Mejora la detección de dianas de menor concentración durante el análisis mediante inmunoelectrotransferencia con quimioluminiscencia al extender los tiempos de exposición, sin aumentar el ruido de fondo. La película Hyperfilm ECL puede procesarse en procesadores automáticos o manualmente en depósitos y bandejas utilizando los reveladores y fijadores de películas de rayos X más comunes.
Aplicación
La película Hyperfilm ECL se ha utilizado:
  • para crear imágenes adecuadas para publicar
  • para procedimientos de transferencia northern, southern y western quimioluminiscentes basados en luz azul y verde
  • para la detección de proteínas y ácidos nucleicos a concentraciones más bajas
Características y beneficios
  • Membrana de inmunoelectrotransferencia de gran sensibilidad para detectar bajas concentraciones de ácido nucleico y proteínas específicas
  • Optimizada para ser utilizada en todos los sistemas de inmunoelectrotransferencia con quimioluminiscencia de luz azul y verde
  • Fondo transparente para un excelente contraste y una mejor resolución de banda
  • Produce imágenes de calidad para publicación
  • Fácil de leer
  • Sencilla de usar
Almacenamiento y estabilidad
Tenga en cuenta que este producto puede ser enviado 90 días antes de la fecha de vencimiento. Si desea más información sobre la fecha de vencimiento específica del lote, póngase en contacto con el servicio técnico.
Información legal
ECL is a trademark of Cytiva
Hyperfilm is a trademark of Cytiva
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)