Saltar a
NYLM-RO
Roche
Membranas de Nailon, con carga positiva
roll W × L 0.3 m × 3 m, sheet W × L 10 cm × 15 cm, sheet W × L 20 cm × 30 cm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
20 sheets
Comprobar disponibilidad del carrito
$300.000
10 sheets
Comprobar disponibilidad del carrito
$496.000
1 roll
Comprobar disponibilidad del carrito
$737.000
$648.560
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105339
NACRES:
NA.54
Roll w × l:
0.3 m × 3 m
Packaging:
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
$300.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
manufacturer/tradename
Roche
roll W × L
0.3 m × 3 m
sheet W × L
10 cm × 15 cm , 20 cm × 30 cm
storage temp.
20-25°C
General description
Membrana microporosa de nailon 66 en un soporte de poliéster, que transporta grupos amonio cuaternarios con carga positiva (pH 3 - 10).
Propiedades de superficie: Tamaño de poro de 0,45μm
Application
  • Las propiedades físicas y químicas de las membranas de nailon hacen que sean específicamente útiles como matriz para hibridación con ADN, ARN o sondas oligonucleotídicas marcadas no radiactivamente (por ejemplo, digoxigenina o biotina) y radiactivamente (por ejemplo, [32P], [35S] y [3H]): Inmunotransferencias Southern[1]
  • Inmunotransferencias Northern[2]
  • Inmunotransferencia por puntos (dot blot)
Fueron desarrolladas para que aportaran las señales más intensas y los menores ruidos de fondo en la detección de color o quimioluminiscencia de los híbridos marcados con digoxigenina.
Features and Benefits
Membrana microporosa de nailon 66 en un soporte de poliéster, que transporta grupos amonio cuaternarios con carga positiva.
Contenido: Membranas
Analysis Note
Función de detección de ADN homogéneo en procedimientos de inmunotransferencias Southern comprobada utilizando el sistema DIG.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
116990750011535658067
roll W × L
0.3 m × 3 m
roll W × L
-
roll W × L
-
roll W × L
-
packaging
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
packaging
pkg of 50 discs (82 mm diameter)
packaging
-
packaging
pkg of 50 ea
storage temp.
20-25°C
storage temp.
20-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
sheet W × L
10 cm × 15 cm , 20 cm × 30 cm
sheet W × L
-
sheet W × L
-
sheet W × L
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)