G6025
Geranylgeranyl pyrophosphate ammonium salt
solution, ≥95% (TLC), ~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
Sinónimos:
GGPP, all trans-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl pyrophosphate ammonium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
solution
envase
vial of 200 μg
concentración
~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C20H36O7P2/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-26-29(24,25)27-28(21,22)23/h9,11,13,15H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3,(H,24,25)(H2,21,22,23)/b18-11+,19-13+,20-15+
Clave InChI
OINNEUNVOZHBOX-QIRCYJPOSA-N
Aplicación
- in the preparation of 2.5X reaction buffer for Rab GGTase assay
- to add to the culture to further drive Hmg2 degradation
- as a substrate to carryout in vitro enzymatic assays for the characterization of the prenyltransferases
- to reverse the action of lovastatin and also used to examine the potential role of GGPP in the study to assess the effects of exposing the melanoma cell lines in the angiogenesis model as a co-culture to lovastatin in vitro
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.