Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-615-0
Beilstein/REAXYS Number:
80960
MDL number:
Assay:
~97% (titration)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
~97% (titration)
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3
InChI key
JYVXNLLUYHCIIH-UHFFFAOYSA-N
General description
Alkaline hydrolysis of mevalonolactone gives mevalonate. Mevalonate is a precursor of farnesyl and geranylgeranyl pyrophosphates. These pyrophosphates are required for protein prenylation.
Application
(±)-Mevalonolactone is used to:
- study the effect of statin on the prenylation of Ras and Rho GTPases
- analyse the isoprenoid biosynthesis pathways in Listeria monocytogenes
- study the the effects of statins on proliferation and migration of HUVECs (HGF-induced human umbilical vein endothelial cells)
Other Notes
May also be liquid!
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?