G3278
Geranylgeraniol
≥85% (GC)
Sinónimos:
all trans-3,7,11-15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥85% (GC)
Formulario
liquid
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H34O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h9,11,13,15,21H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3/b18-11+,19-13+,20-15+
Clave InChI
OJISWRZIEWCUBN-QIRCYJPOSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)