Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O4 · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
148.16 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Assay:
≥96.0% (GC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥96.0% (GC)
optical activity
[α]/D +25.0±3.0°, c = 0.1 in 1 M HCl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@](CCO)(CC(=O)O)C
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
InChI key
KJTLQQUUPVSXIM-LURJTMIESA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the mevalonate pathway, which plays a key role in the biosynthesis of sterols, dolichol, heme and ubiquinone. Of interest for research in the disease areas oncology, autoimmune diseases, artherosclerosis and Alzheimer disease, as well as for inherited deficiencies of mevalonate kinase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-Mevalonic acid lithium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?