Saltar a
T3924
Disolución de tripsina-EDTA
1 ×, sterile; sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 0.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Trypsin-EDTA solution
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
Cell dissociation enzyme
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$18.500
500 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$62.600
Acerca de este artículo
Número CE:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.78
MDL number:
Biological source:
Porcine
Concentration:
1 ×
$18.500
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Porcine
Quality Segment
sterility
sterile; sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
23.4 kDa
concentration
1 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
impurities
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-8.0
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
La utilización habitual de este producto es la separación de las células adherentes de una superficie de cultivo. La concentración de tripsina necesaria para desalojar las células de su sustrato depende principalmente del tipo de célula y de la edad del cultivo.
Adecuada para utilizar en la preparación de suspensiones monocelulares para secuenciación.
Biochem/physiol Actions
La tripsina rompe los péptidos por el lado C-terminal de los restos de lisina y de arginina. La velocidad de hidrólisis de esta reacción se reduce si a cada lado del punto de rotura hay un residuo ácido, y la hidrólisis se interrumpe si en el lado carboxilo del sitio de ruptura hay un resto de prolina. El pH óptimo de actividad de la tripsina es 7-9. La tripsina también puede actuar rompiendo las uniones éster y amida de los derivados sintéticos de aminoácidos. Se añade EDTA a las disoluciones de tripsina como agente quelante que neutraliza los iones de calcio y de magnesio, los cuales ocultan los enlaces peptídicos sobre los que actúa la tripsina. La eliminación de esos iones aumenta la actividad enzimática.
Los inhibidores de las proteasas de serina, como DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF y la aprotinina, entre otros, inhibirán la tripsina.
Preparation Note
Este producto no contiene rojo de fenol. Debido al transporte en hielo seco, podría haber una acumulación significativa de dióxido de carbono en el envase. Este CO2 puede entrar en la disolución y reducir ligeramente el pH, produciendo un color naranja más que rosáceo. La disolución naranja podrá seguir utilizándose o podrá ajustarse el pH con hidróxido de sodio. La incubación de las células con una concentración demasiado elevada de tripsina durante un largo período puede dañar las membranas celulares y destruir las células. La solubilización de tripsina o su dilución a partir de una disolución concentrada debe realizarse con una disolución salina tamponada que no contenga Ca2+ ni mg2+.
Other Notes
La tripsina consiste en una sola cadena polipeptídica de 223 restos de aminoácidos, producida por la eliminación del hexapéptido N-terminal del tripsinógeno, que es hidrolizado en el enlace peptídico entre Lys e Ile. La secuencia de aminoácidos está entrecruzada por 6 puentes disulfuro. Esta es la forma nativa de la tripsina, la beta-tripsina. La BETA-tripsina puede autolisarse, rompiendo en el resto Lys - Ser, para producir alfa-tripsina. La tripsina es miembro de la familia de proteasas de serina.
Disclaimer
Este producto se almacena congelado entre -10 y -40°C. Deben evitarse ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T4049T4174T4299
biological source
Porcine
biological source
Porcine
biological source
Porcine
biological source
Porcine pancreas
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
concentration
1 ×
concentration
0.25%
concentration
10 ×
concentration
1 ×
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
23.4 kDa
mol wt
23.4 kDa
mol wt
23.4 kDa
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disolución de tripsina-EDTA
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Boston, MA
    • Reviews 3
    • Votes 12
    5 out of 5 stars.
    Reliable product
    Reliable cell culture product that gets frequent use
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review