Saltar a
H6908
Anti-HA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-HA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
$645.000
0.2 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$773.000
0.5 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.390.000
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IP, WB
Citations:
1011
$645.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-4 μg/test using HA-tagged fusion protein from cell lysates, indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HA-tagged fusion protein transfected cells, western blot: 0.5-0.8 μg/mL using HA-tagged fusion protein transfected cell extracts
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
El gen de la hemaglutinina (HA) se ha cartografiado en el segmento 4 del genoma del virus de la gripe B. La HA es un antígeno dominante presente en la superficie del virus de la gripe. La HA es un homotrímero, en el cual cada monómero es producido como un polipéptido individual. Este monómero es escindido en dos unidades, HA1 y HA2, por la proteasa del huésped.
La proteína hemaglutinina de la gripe es un nanopéptido procedente de la glucoproteína de membrana de la espiga mayor del virus de la gripe humana. Está glucoproteína específica de cepa es un homotrímero de monómeros de 84 kDa. Cada monómero contiene dos subunidades unidas por puentes de sulfuro: HA1 y HA2.
El anticuerpo anti-HA se produce en conejo utilizando un péptido sintético correspondiente a los restos de aminoácidos de la hemaglutinina (HA) del virus de la gripe humana, conjugado con KLH. El anticuerpo se purifica por afinidad sobre el péptido inmunizante inmovilizado.
El anticuerpo anti-HA es específico para las proteínas de fusión etiquetadas con HA en N-terminal o C-terminal. El producto puede detectar bandas de reacción cruzada en ciertas células de mamífero. El péptido inmunizante HA (Referencia I2149) inhibe de manera específica la tinción de la banda de proteínas etiquetadas con HA.
Immunogen
Péptido sintético correspondiente a restos de aminoácidos de la hemaglutinina (HA) del virus de la gripe humana, conocida como etiqueta-HA, conjugado con KLH.
Application
El anticuerpo anti-HA es idóneo para utilizar en inmunoprecipitación e inmunotransferencia western.
También es adecuado para inmunofluorescencia indirecta (10-20μg/ml utilizando células transfectadas con la proteína de fusión etiquetada con HA), inmunoprecipitación (2,5 - 4μg/prueba utilizando proteína de fusión etiquetada con HA de lisados celulares) e inmunotransferencia western (0,5 - 0,8μg/ml utilizando extractos de células transfectadas con la proteína de fusión etiquetada con HA).
Biochem/physiol Actions
El anticuerpo anti-HA es específico para las proteínas de fusión etiquetadas con HA en N-terminal o C-terminal.
El anticuerpo reacciona específicamente con las proteínas de fusión etiquetadas con HA mediante inmunotransferencia e inmunoprecipitación.
La hemaglutinina (HA) es una glucoproteína del virus de la gripe que regula la fusión de las membranas y las funciones de unión al receptor durante la entrada del virus y la infección. El virus consigue entrar en la célula huésped mediante endocitosis y fusión sucesiva de la membrana mediada por el antígeno HA. La HA desempeña un papel crucial en la patogenia vírica y la respuesta del huésped a la infección vírica.
El gen de la HA suele utilizarse como una etiqueta de afinidad para proteínas específicas en sistemas vectores de expresión de proteínas recombinantes. Las proteínas etiquetadas con HA producidas en dichos sistemas dan lugar a productos de fusión estables que no interfieren en la función ni en la distribución de las proteínas específicas. El anticuerpo anti-HA puede detectar bandas de reacción cruzada en ciertas células de mamífero. El péptido inmunizante HA (Referencia I2149) inhibe de manera específica la tinción de la banda de proteínas etiquetadas con HA. La secuencia de ácido nucleico que codifica el péptido HA se ha incorporado en varios plásmidos de expresión adyacente al sitio de clonación, permitiendo así la clonación y la expresión de la proteína de fusión etiquetada con HA. Dichas proteínas de fusión pueden expresarse en células de diversos organismos: bacterias, levaduras, insectos y mamíferos. En la proteína de fusión, la secuencia HA puede actuar como una diana de reconocimiento para anticuerpos específicos, permitiendo de este modo la detección, localización subcelular, caracterización, cuantificación, análisis funcional y purificación por afinidad de la proteína etiquetada con HA y las proteínas unidas asociadas. La inserción del epítopo HA en diferentes regiones de una proteína celular seguida del examen de la inmunorreactividad del epítopo en células intactas y permeabilizadas es útil para estudiar los niveles de expresión celular, la topología y la actividad funcional de la proteína etiquetada. La detección de la etiqueta HA mediada por anticuerpos obvia la necesidad de dedicar tiempo a generar un anticuerpo específico frente a proteínas recién identificadas, poco abundantes, inestables, difíciles de purificar, que muestran reactividad cruzada o que son poco inmunógenas.
Physical form
Disolución en solución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene seroalbúmina bovina al 1 % y acida sódica 15 mM.
Preparation Note
Para su uso continuo, debe conservarse entre 2 y 8 °C durante un máximo de un mes.
Para una conservación prolongada, congelar en alícuotas de trabajo. No se recomienda congelar y descongelar repetidamente. Si aparece una turbidez ligera tras una conservación prolongada, clarifique la disolución centrifugándola antes de usarla. Las disoluciones en dilución de trabajo deben desecharse si no se utilizan en 12 horas.
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados,para diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
H3663H9658H9037
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
description
clone HA-7, ascites fluid
description
~1 mg/mL, clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
TRITC conjugate
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What strain of influenza hemagglutinin does Product H6908, Anti-HA antibody, recognize?
    1 answer
    1. The sequence of the immunizing peptide is YPYDVPDYA. This sequence corresponds to amino acids 99-107 of human influenza virus X47 (classified as an H3N2 strain) referred to in Niman, H.L., et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 80, 4949-4953, 1983. However, according to the NCBI databases, the same epitope (YPYDVPDYA) corresponds to amino acids 98-106 in the vast majority of prevalent influenza viruses hence our claim in the data sheet of the antibodies. NCBI is National Center for Biotechnology Information.
      Helpful?
  2. Is the immunizing peptide for Product H6908, Anti-HA antibody, available?
    1 answer
    1. The immunizing peptide is Product No. I2149. It is useful for displacement of HA-tagged fusion proteins from HA antibody in immunoassays. The successful inhibition of antibody binding by HA peptide demonstrates the binding of the antibody is specific.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the concentration of Product No. H6908, anti HA?
    1 answer
    1. The antibody concentration for Product No. H6908 is reported as a lot-specific value on the certificates of analysis. Please refer to the Certificate of Analysis for the lot received for the specific antibody concentration. Values for recent lots have ranged from 0.5 - 0.7 mg/mL.