Documentos clave
F6272
Sigma-Aldrich
α-1,6-Fucosidase solution from Elizabethkingia miricola
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Seleccione un Tamaño
0.04 UNIT
$499.000
$499.000
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.04 UNIT
$499.000
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
$499.000
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Formulario
buffered aqueous solution
actividad específica
≥1.8 units/mg protein
Nº de acceso UniProt
actividad extraña
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase and proteases, none detected
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
Acciones bioquímicas o fisiológicas
For reactions with complex carbohydrates, the substrate must be labeled with aminonaphthalenetrisulfonic acid (ANTS).
Definición de unidad
One unit will release 1.0 μmole of methylumbelliferone from 4-methylumbelliferyl α-L-fucoside per min at pH 5.0 at 37 °C
Forma física
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)