F3023
α-1→(3,4)-Fucosidase solution from Xanthomonas sp.
buffered aqueous solution
Formulario
buffered aqueous solution
actividad específica
≥2 units/mg protein
envase
vial of 0.02 unit
concentración
≥0.5 unit/mL
actividad extraña
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1,2-fucosidase and proteases, none detected
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Releases non-reducing, terminal α-1,3-fucose and α-1,4-fucose from complex carbohydrates.
Definición de unidad
One unit will release 1.0 μmole of fucose from Lewis X trisaccharide, 4-methylumbelliferyl glycoside per min at pH 5.0 at 37 °C.
Forma física
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)