Merck
F1924
α-1→(2,3,4)-Fucosidase solution from Xanthomonas sp.
buffered aqueous solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Número CE:
MDL number:
Specific activity:
≥0.5 units/mg protein
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
buffered aqueous solution
Quality Segment
specific activity
≥0.5 units/mg protein
packaging
vial of 0.004 unit
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 μmole fucose from 3-fucosyllactose per min at pH 5.0 at 37 °C.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)