Merck
D0390
NG,NG′-Dimethyl-L-arginine di(p-hydroxyazobenzene-p′-sulfonate) salt
≥99% (TLC)
Sinónimos:
SDMA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18N4O2 · 2C12H10N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
758.82
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CN\C(NC)=N\CCC[C@H](N)C(O)=O.Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(O)(=O)=O.Oc3ccc(cc3)\N=N\c4ccc(cc4)S(O)(=O)=O
InChI
1S/2C12H10N2O4S.C8H18N4O2/c2*15-11-5-1-9(2-6-11)13-14-10-3-7-12(8-4-10)19(16,17)18;1-10-8(11-2)12-5-3-4-6(9)7(13)14/h2*1-8,15H,(H,16,17,18);6H,3-5,9H2,1-2H3,(H,13,14)(H2,10,11,12)/b2*14-13+;/t;;6-/m..0/s1
InChI key
HISUXCNNXYEHER-YJSASASGSA-N
Application
Plasma sym-dimethylarginine has been considered a marker of hepatic and renal dysfunction. A sensitive LC-MS method for identifying arginine, and both asym- and sym-dimethylarginine in plasma and urine samples has been developed.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)