D7876
Diamine Oxidase from porcine kidney
≥0.05 unit/mg solid
Sinónimos:
Amine:oxygen oxidoreductase (deaminating) (pyridoxal-containing)
Productos recomendados
origen biológico
Porcine kidney
Formulario
solid
actividad específica
≥0.05 unit/mg solid
mol peso
170 kDa
solubilidad
100 mM sodium phosphate buffer, pH 7.2: soluble 10 mg/mL
actividad extraña
monoamine oxidase (benzylamine substrate) ≤1%
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.