Merck
A5222
D-Amino Acid Oxidase from porcine kidney
powder, ≥1.5 units/mg solid
Sinónimos:
D-AAO, D-Amino acid: oxygen oxidoreductase (deaminating)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-563-5
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥1.5 units/mg solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥1.5 units/mg solid
storage temp.
−20°C
Application
D-amino acid oxidase (DAO) is a potential target molecule for the treatment of chronic pain and schizophrenia . D-amino acid oxidase is used to oxidize D-amino acids to their corresponding imino acids.
Other Notes
One unit will oxidatively deaminate 1.0 μmole of D-alanine to pyruvate per minute at pH 8.3 at 25 °C, in the presence of a catalase.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)