CLS3359
Corning® 96 Well Storage Microplate
round bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, sterile, lid: no
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
round bottom clear
esterilidad
sterile
Características
RNase and DNase free
lid: no
fabricante / nombre comercial
Corning 3359
envase
bag of 25 ×
tamaño
96 wells
pocillo volumen
330 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL
color
clear
idoneidad
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
tipo de unión
non-treated surface
Características y beneficios
- Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
- Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
- Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
- RNase-/DNase-free.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)