Documentos clave
CLS3599
Microplacas tratadas con TC de 96 pocillos Corning®
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
Sinónimos:
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
Seleccione un Tamaño
100 EA
$192.000
$192.000
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
$192.000
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
$192.000
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Materiales
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
descripción
growth area .32 cm2
esterilidad
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Características
lid
skirt
envase
case of 100 (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Corning 3599
tamaño
96 wells
pocillo diám.
6.4 mm
pocillo volumen
360 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL
color
clear
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
Los anillos en la tapa impiden la contaminación cruzada. Todas las placas tienen un tamaño uniforme y un cordón elevado para ayudar al apilamiento. Los códigos alfanuméricos proporcionan una buena identificación. Poliestireno, salvo que se indique lo contrario.
Aplicación
Las microplacas de 96 pocillos tratadas con TC Corning® se han utilizado para:
  • El protocolo de la prueba de manchas de sangre seca (DBS) para elusión de muestras de DBS y controles de DBS durante la noche,[1]
  • Pruebas de crecimiento e invasión celular in vitro[2]
  • cultivo celular ex vivo[3]
Características y beneficios
  • Mejor fijación celular:Superficie tratada específicamente para promover la adhesión y el crecimiento óptimo de las células.
  • Esterilización fiable: Esterilizada mediante radiación gamma y apirógena garantizada para aplicaciones de cultivo celular seguras.
  • Práctico apilamiento: Tamaño uniforme y diseño de bordes elevados para facilitar y asegurar el apilamiento de las placas.
  • Embalaje higiénico: En envases individuales para una mayor protección y limpieza.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Competitive inhibition of IL-2/IL-2R has a dual effect on HSC ex vivo expansion and IL-2R (CD25) content
Merve Uslu, et al.
International Immunopharmacology (2022)
Mark Marsland et al.
International journal of molecular sciences, 24(2) (2023-01-22)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most lethal adult brain cancer. Temozolomide (TMZ), the standard chemotherapeutic drug used in GBM, has limited benefit and alternate therapies are needed to improve GBM treatment. Nerve growth factor (NGF) and its precursor proNGF are
Amelia E Sancilio et al.
Scientific reports, 11(1), 15321-15321 (2021-07-30)
The spike protein of SARS-CoV-2 engages the human angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptor to enter host cells, and neutralizing antibodies are effective at blocking this interaction to prevent infection. Widespread application of this important marker of protective immunity is limited