Merck
CLS3365
Corning® 96 Well Storage Microplate
round bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene , round bottom clear
Size:
96 wells
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polypropylene , round bottom clear
sterility
non-sterile
feature
lid: no
manufacturer/tradename
Corning 3365
packaging
bag of 25 ×
size
96 wells
well volume
330 μL
well working volume
75-200 μL
color
clear
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
binding type
non-treated surface
Features and Benefits
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)