Merck
M5785
Sigma-Aldrich
Placas sólidas de 96 pocillos Nunc-Immuno MicroWell
Nunc-Immuno™ MicroWell™ 96 well solid plates
96 well Microwell MaxiSorp flat bottom plate, pinchbar design, with certificate
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, ELISA plates, cell culture plates, immunoassay plates, tissue culture plates
Seleccione un Tamaño
60 EA
$369.900
$369.900
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
60 EA
$369.900
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiales:
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
placa L × An:
128 mm × 86 mm
tamaño:
96 wells
superficie:
2.7 cm2
capacidad total:
400 μL
pocillo volumen máximo:
400 μm
volumen de trabajo:
350 μL
$369.900
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Materiales
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
envase
case of 60 ea
fabricante / nombre comercial
Nunc 439454
placa L × An
128 mm × 86 mm
tamaño
96 wells
superficie
2.7 cm2
capacidad total
400 μL
pocillo volumen máximo
400 μm
volumen de trabajo
350 μL
idoneidad
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
tipo de unión
(MaxiSorp surface)
high binding surface
Descripción general
Estas placas vienen en una funda de 60 placas y no están envueltas individualmente.
Las placas sólidas Nunc-Immuno 96 MicroWell están indicadas para inmunoanálisis (es decir, ELISA) de fase sólida cuantitativos y cualitativos y análisis de unión.
  • Rebordes elevados en los pocillos
  • Reproducibilidad de unión certificada
  • Sistema de orientación alfanumérico
  • Se ajustan a los equipos convencionales
  • Código de barras a disposición de los interesados
Tratamientos de superficie:
  • Tratamiento de superficie PolySorp®, alta afinidad por moléculas de naturaleza hidrófoba
  • Tratamiento de superficie MediSorp, química de superficie entre PolySorp y MaxiSorp, proporciona baja señal de fondo con muestras que contienen suero
  • Tratamiento de superficie MaxiSorp, alta afinidad por moléculas con dominios hidrófilos/hidrófobos
  • Tratamiento de superficie MultiSorp, alta afinidad por moléculas hidrófilas
Información legal
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MediSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MultiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PolySorp is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review