Documentos clave
C6442
Sigma-Aldrich
Nalgene® rectangular carboy
nominal capacity 20 L (5 gal), Style 2211, autoclavable: no
Sinónimos:
carboys, nalgene carboys
Seleccione un Tamaño
1 EA
$234.100
$234.100
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$234.100
About This Item
Código UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
$234.100
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Materiales
high-density polyethylene Carboy
polypropylene screw closure
polypropylene screw closure
Características
autoclavable: no
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 2211-0050
L × An × Al
12 1/2 in. (318 mm) × 8 5/8 in. (219 mm) × 15 in. (381 mm)
capacidad nominal
20 L (5 gal)
Descripción general
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)