Saltar al contenido
C3817
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 20 L (5.5 gal), low-density polyethylene
Sinónimos:
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2210-0050, laboratory container, receptical, vessel
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0050
H × D
20 7/8 in. (528 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
General description
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)