Z360252
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 10 L (2.5 gal), polypropylene
Sinónimos:
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
polypropylene spigot and screw closure
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 2319-0020
Al × Diám.
15 3/10 in. (389 mm) × 9 8/10 in. (249 mm)
capacidad nominal
10 L (2.5 gal)
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)