B6061
Anti-Beclin 1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ATG6, Anti-BECN1, Anti-Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, Anti-GT197, Anti-VPS30
Seleccione un Tamaño
$605.000
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$605.000
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~60 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100 using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved sections of human cerebellum
immunoprecipitation (IP): 1-2 μL using extract of human HEK-293T cells expressing recombinant human Beclin 1 fusion protein
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:250-1:500 using whole extract of human HeLa cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BECN1(8678)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunofluorescent staining
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?