Saltar a
T8877
Cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio
≥98.0% (HPLC)
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
Rojo de tetrazolio, TPTZ, TTZ
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$100.000
10 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$150.000
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$261.000
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$425.000
100 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$729.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H15ClN4
Número CAS:
Peso molecular:
334.80
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-071-6
Beilstein/REAXYS Number:
3923356
MDL number:
$100.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
InChI key
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
General description
El cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio es un colorante hidrosoluble incoloro. En las mitocondrias de las células vivas, es reducido a un compuesto insoluble en agua de color rojo profundo (formazán). El cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio ayuda a distinguir entre tejido cerebral viable e infartado después de un accidente cerebrovascular.
Application
El cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio se ha utilizado para teñir tejido cardiaco con el fin de medir la extensión de una lesión aguda. También se ha utilizado para teñir tejido cerebral con el objeto de comprobar el tamaño de la zona de infarto.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
294438S4131N7005
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
acetonitrile: 50 mg/mL
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear, red
solubility
water: 10 mg/mL, dark red
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello, I wasn’t able to find the recommended proportion of product to water. Could you let me know what ratio I should use? Also, should I be using distilled water? Thank you!
    1 answer
    1. T8877 is tested for solubility at 50 mg/ml in water. Although no suitability testing is performed, 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (Tetrazolium Red) is often used to assess plant viability using a 10 mg/ml solution. Other uses, such as staining brain or heart tissue, have been reported.
      Helpful?
  2. Bonjour, après avoir reconstitué la poudre dans de l'eau stérile, combien de temps pouvons-nous conserver la préparation au réfrigérateur ? Merci
    1 answer
    1. The long-term solution stability of this product has not been determined. However, product 17779, a sterile 1% solution, has a shelf life of approximately 3 years. Provided that the solution is filter sterilized and stored properly at 2-8°C, a similar shelf life would be expected. Please see the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/17779
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. San Francisco, CA
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Reliable
    Works well. Packaged fine. Good price through our University vendor. Not much else to say.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review