Merck
MABE282
Anti-c-Myc Tag Antibody
mouse monoclonal, 9E10
Sinónimos:
Myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 39, HLHe39, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
9E10, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, WB
Citations:
23
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anticuerpo anti-c-Myc, clon 9E10, clone 9E10, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
c-Myc (bHLHe39) es un factor de transcripción que regula la expresión de múltiples genes implicados en la apoptosis, la diferenciación celular y la proliferación celular. El c-Myc activo se acopla a la proteína MAX a través del dominio de cremallera de leucina hélice-bucle-hélice C-terminal (bHLHLZ) del c-Myc. El heterodímero c-Myc-MAX interactúa también con una serie de otras proteínas relacionadas con la transcripción, como TRRAP, p107 y Miz-1, y c-Myc-MAX puede regular indirectamente las histonas acetilasas implicadas en la remodelación de la cromatina para aumentar la accesibilidad de los complejos transcripcionales a las secuencias diana de ADN. La expresión de c-Myc está controlada por factores de crecimiento. En varios estudios se ha comunicado la expresión anómala del c-Myc en varios cánceres, entre ellos el linfoma de Burkitt’.
~51 kDa observados. UniProt describe dos isoformas en ~49 kDa y ~51 kDa
Immunogen
Péptido lineal correspondiente a la c-Myc humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): Un lote representativo de un laboratorio independiente detectó c-Myc en varios lisados celulares (Evan, G. I., et al (1985). Mol Cell Biol. 5(12):3610-3616).
Análisis mediante inmunoprecipitación de cromatina: Un lote representativo de un laboratorio independiente detectó c-Myc en ChIP (Sanyal, K., et al (2004). Proc Natl Acad Sci USA. 101(31):11374-11379).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-c-Myc, clon 9E10, es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de c-Myc, también conocido como proteína protooncogénica Myc, HLHe39 y factor de transcripción p64, y ha sido validado en WB, ChIP.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HeLa
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó el c-Myc en 10 µg de lisado de células HeLa.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-c-Myc, clon 9E10
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c