A6816
(±)-AMPA
solid
Sinónimos:
(±)-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid hydrate
Seleccione un Tamaño
$161.000
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$161.000
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Productos recomendados
Formulario
solid
color
white
solubilidad
H2O: 1 mg/mL (warm)
0.1 M HCl: 3.5 mg/mL
0.1 M NaOH: 4.3 mg/mL
DMSO: 4.3 mg/mL
1 M HCl: 50 mg/mL
cadena SMILES
O.Cc1onc(O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4.H2O/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12;/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);1H2
Clave InChI
HFISYNCCKQHIAM-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Gria1(50592) , Gria2(29627) , Gria3(29628) , Gria4(29629) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Slc1a1(25550) , Slc1a2(29482) , Slc1a3(29483)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)